Learn More
Hirschmann™ labopette™, pipette monocanal à volume fixe
Pipette manuelle ergonomique, fonctionnement sans effort et éjecteur de pointes.
Marque: Hirschmann™ 9475512
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglage du volume fixe
- Avec éjecteur de pointe et possibilité de recalibrage
- Autoclavables
Spécification
0,8% | |
100 à 5000 μl | |
Transparent | |
Labopette™ | |
5000 μl |
CE, IVD 98/79 CE | |
Autoclavable | |
1 | |
Labopettor | |
Outil de calibrage et support pour pipette, numéro de série individuel et certificat de calibrage |