Learn More
Fisherbrand™ Pissettes marquées
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
- Bouteilles imprimées faciles à lire
- Bouteille à col large de 53 mm (2 po), pour faciliter le remplissage
- PEBD translucide et résistant aux solvants
- L’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour la protection contre la lumière entre 230 et 450 nm
- Le toluène correspond à un flacon en PEBD rouge
- Bouchon en polypropylène étanche
- Les flacons peuvent être achetés séparément ou dans différentes boîtes qui comprennent de l’eau, de l’acétone, du méthanol, de l’isopropanol, du toluène et de l’éthanol
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml (16 oz) |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 2 po |
Diamètre (métrique) externe du col | 53mm |
Matériau | PEBD |