Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : tissu en nylon
Cartouche pour étiqueteuse : Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque:  Brady™ 143360
Code produit. 15152907
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cartouche pour étiqueteuse :Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Spécification
Noir
Tissu en nylon
0,75 in
19,05 mm
4,88 m
0,165 mm
Acrylique
Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53
Non Applicable
-40°F à +194°F
UL, CSA, DIN VDE 0472/partie 815, ASTM D
1 rouleau
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
16 ft
4,88 m
0,75 in
0,0065 in
19,05 mm x 4,9 m (l x L)
Non stérile
Blanc mat
80 lb/po
de -40°C à +90°C
Marquage de fils et applications d’étiquetage générales