Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : tissu en nylon
Cartouche pour étiqueteuse : Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 143352
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cartouche pour étiqueteuse :Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Noir | |
Tissu de nylon | |
12,70 mm | |
12,70 mm | |
0,165 mm | |
Permanent | |
Étiquettes pour étiqueteuses BMP41/BMP51/BMP53 | |
Non Applicable | |
80 lb/po | |
de -40°C à +90°C | |
Marquage de fils et applications d’étiquetage générales |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,75 in | |
0,5 in | |
0,0065 in | |
19,05 x 12,7 mm (l x H) | |
Non stérile | |
Blanc mat | |
Rectangle | |
-40°F à +194°F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472/partie 815, ASTM D | |
1 pièce |