Learn More
Labconco™ Inserts pour laveur, insert pour flacon DBO ; Capacité : Flacons x 18
Pour une utilisation avec les lave-vaisselle Labconco FlaskScrubber™ et SteamScrubber™
Marque: Labconco™ 4589201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les lave-vaisselle Labconco FlaskScrubber™ et SteamScrubber™
Afin d’accueillir du matériel de laboratoire spécifique, les inserts en acier inox de type 304 sont disponibles dans divers styles.
Insert de flacons pour DBO
- Capacité : 18 flacons
- Taille de la grille : 70 × 70 mm
- Avec poignées pour un levage aisé
- Capacité : 242 tubes de 10 à 12 mm de dia. ext.
- Avec poignées pour un levage aisé
- Peuvent accueillir une variété de verrerie
- Les broches en acier inox sont dotées d’un embout en plastique pour protéger la verrerie
- Pour boîtes de Pétri, verres de montre et microplaques
- Capacité : 24 plaques
- Taille de la grille : 22 × 140 mm
- Permettent le nettoyage des pipettes par injection directe Capacité : 16 pipettes de 1 à 50 ml
- Les soupapes antiretour auto-étanches en silicone permettent le lavage de charges partielles ou complètes
- Comprend deux broches de montage de 1,25 po (3,2 cm) et un support revêtu de PVC
- Les lave-vaisselle FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage™ peuvent accueillir jusqu’à deux inserts
- Pour les bacs, plateaux d’instruments, plateaux polyvalents et autres récipients peu profonds
- Peuvent être utilisés dans le rack inférieur des lave-vaisselle SteamScrubber ou FlaskScrubber
- Capacité : 5 plateaux