Learn More
Labconco™ Supports de tubes à essai pour flacons Fast-Freeze™ et Lyph-Lock™
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
341.00€
Spécification
Type | Porte-tubes |
---|---|
Capacité (métrique) | 750, 900 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Maintient les tubes en position verticale |
À utiliser avec (équipement) | Flacons Fast-Freeze™ de 900 ml ou plus et flacons Lyph Lock de 750 ml ou plus |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10316372
|
Labconco™
7442700 |
5 in | 13,9 cm |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10123292
|
Labconco™
7442600 |
5,6 in | 14,4 cm |
341.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Description
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
Maintient les tubes en position verticale à l’intérieur des flacons Fast-Freeze de 900 ml ou plus et des flacons Lyph-Locken acier inoxydable de 750 ml ou plusSpécification
Porte-tubes | |
Acier inoxydable | |
Flacons Fast-Freeze™ de 900 ml ou plus et flacons Lyph Lock de 750 ml ou plus | |
8,33 cm | |
0,5 kg |
750, 900 ml | |
Maintient les tubes en position verticale | |
3,5 in | |
0,5 lb |