Learn More
Adaptateur à trois voies Labconco
Permet de fixer trois ampoules à un seul port de soupape.
Marque: Labconco 7762700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les ampoules se fixent à l’aide d’adaptateurs de soupapes pour ampoules ou de tubulure chirurgicale de 1/8 in (non fournis). La cavité dans le corps de l’adaptateur peut être remplie de fibres de coton afin d’éviter toute contamination entre les échantillons.
Spécification
Adaptateur |