Learn More
Labconco™ Racks de broche pour tubes à essai
Peuvent être utilisés à la place d’un rack standard inférieur dans n’importe quel lave-vaisselle SteamScrubber™ ou d’un rack avec tige de support inférieur dans n’importe quel lave-vaisselle série FlaskScrubber™ ou FlaskScrubber Vantage™
Spécification
Quantité | Each |
---|---|
À utiliser avec (application) | Permettent de tenir des tubes à essai, des flacons et autres récipients en verre de laboratoire de 10 mm de diamètre |
À utiliser avec (équipement) | Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ série Vantage, SteamScrubber™ |
Comprend | 150 chaque, tiges de support de 2 x 0.125 po (H x dia. ext.) avec fixations en nylon et élévateur |
Matériau | Acier inox de type 304 |
Description
- Accueillent les articles suivants : tubes à essai, flacons et autres récipients en verre de laboratoire (jusqu’à 10 mm de diamètre)
- De l’eau et des détergents sont injectés par des tiges de support pour nettoyer et rincer les tubes
- De l’air chaud est forcé dans les tiges pour sécher les tubes à essai dans le lave-vaisselle série FlaskScrubber ou FlaskScrubber Vantage
- Matériau : acier inox 304
- Un élévateur surélève les tubes de 3/4 po (19 mm) depuis le bas des tiges pour un drainage adéquat
Spécification
Each | |
Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ série Vantage, SteamScrubber™ | |
Acier inox de type 304 |
Permettent de tenir des tubes à essai, des flacons et autres récipients en verre de laboratoire de 10 mm de diamètre | |
150 chaque, tiges de support de 2 x 0.125 po (H x dia. ext.) avec fixations en nylon et élévateur |