Learn More
Labconco™ Inserts pour matériel de laboratoire SteamScrubber™
Accueillent une grande variété de flacons à col plus large, de béchers et autre matériel de laboratoire en position renversée
Description
Accueillent une grande variété de flacons à col plus large, de béchers et autre matériel de laboratoire en position renversée
- Les broches sont dotées d’extrémités en plastique afin de ne pas rayer la verrerie
- Le couvercle de retenue est recommandé pour une utilisation avec la verrerie légère et en plastique
- Acier inox type 304
- S’adaptent au rack inférieur standard sur les unités SteamScrubber uniquement
Spécification
À l’unité |