Learn More
Labconco™ Inserts pour tube de culture SteamScrubber™
Inserts pour tube de culture pour une utilisation avec les lave-vaisselle pour verrerie Labconco FlaskScrubber et SteamScrubber.
Description
Inserts pour tube de culture pour une utilisation avec les lave-vaisselle pour verrerie Labconco FlaskScrubber et SteamScrubber.
Les inserts de type panier en acier inox 304 sont adaptés à des racks ouverts standard et des racks avec tiges de support dans les lave-vaisselle pour verrerie de laboratoire SteamScrubber et FlaskScrubber. Chaque insert peut accueillir 144 tubes de 15 à 18 mm de dia. ext. La taille de la grille est de 23,8 mm x 23,8 mm. À utiliser uniquement dans le rack inférieur.Spécification
Par unité | |
Acier inox de type 304 |