Learn More
Labconco™ Plateforme d’isolement Stand-Still™
La plateforme d’isolement Labconco Stand-Still™ est utilisée pour placer les microscopes sur les armoires de biosécurité Purifier™ Cell Logic™+ avec pack Scope-Ready™.
357.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15538854
|
Labconco™
4028200 |
12 x 18.75 in. |
357.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Base en acier inoxydable de type 304, non poreuse et autoclavable, avec tampons d’isolement de 1,5 po (0,4 cm) de haut.
- Réduit jusqu’à trois fois les vibrations verticales et horizontales, ce qui permet une bonne circulation de l’air dans l’armoire
Plateforme Stand-Still XL
Nécessite l’utilisation du joint Pure-Vu™ XL 4027810 ou 4027811 (références)