Learn More
Labconco™ Blocs d’échantillons pour systèmes d’évaporation RapidVap™ N2/48
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 10 ml
Tubes de 35 ml
Longueur (impériale):
3,9 in
5,9 in
Longueur (métrique):
10 cm
15 cm
Volume (métrique):
Jusqu’à 10 ml
Description
Requires
Verrerie
- Quatre blocs auxiliaires interchangeables en aluminium, revêtus de PTFE
- Les blocs d’échantillons contiennent soit 48 petits (4,5 ml à 26 ml) soit huit grands (450 ml) échantillons
- Verrerie pour tous les blocs vendue séparément
†Pour les tubes jusqu’à la capacité maximale indiquée.Le volume réel de l’échantillon correspond à 66–75 % de la capacité totale du tube et dépend de la forme et de la hauteur du tube ainsi que de la vitesse du vortex.
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 35 ml |
Matériau de la cuve | Pre-coated Aluminum |
À utiliser avec (équipement) | Système d’évaporation RapidVap™ N2/48 |
Capacité | Tubes de 35 ml |
Éclairage | No Lighting |
Matériau | Aluminium avec revêtement en PTFE |
No. of Places | 48 |
Type | Accessoire, bloc |
Longueur (impériale) | 5,9 in |