Learn More
Labconco™ Rotors pour systèmes CentriVap™
À utiliser avec les systèmes Labconco CentriVap
Marque:  Labconco™ 7455000
Code produit. 10334373
  • 2125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les systèmes Labconco CentriVap
  • Les rotors en aluminium anodisé maintiennent les tubes inclinés pour maximiser la surface
  • Deux tailles de trous sur les rotors 16-317-54 et 16-317-62 à -64 pour accueillir des tubes dont le dia. ext. diffère
  • La capacité maximale du tube pour un dia. ext. donné peut varier en fonction de la hauteur totale du tube
  • Les systèmes pour ADN et Proteomic CentriVap sont livrés avec un rotor pour concentrateur d’ADN (16-317-54) ; les systèmes pour acides sont livrés avec un rotor résistant à l’acide de 12-13 mm (16-108-450)
Pour éviter toute perte d’échantillon lors de la centrifugation, remplissez les tubes de 0,33 à 0,5 maximum.
Spécification
Spécification
Aluminium anodisé
Système d’échantillons d’ADN CentriVap™
12 à 17 ml
1,8 kg
Rotor pour microcentrifugeuse
44 tubes de 12 à 17 ml et 24 tubes de 16 à 17 ml
4 lb