Learn More
Labconco™ Rotors pour systèmes CentriVap™
À utiliser avec les systèmes Labconco CentriVap
Marque: Labconco™ 7461900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les systèmes Labconco CentriVap
- Les rotors en aluminium anodisé maintiennent les tubes inclinés pour maximiser la surface
- Deux tailles de trous sur les rotors 16-317-54 et 16-317-62 à -64 pour accueillir des tubes dont le dia. ext. diffère
- La capacité maximale du tube pour un dia. ext. donné peut varier en fonction de la hauteur totale du tube
- Les systèmes pour ADN et Proteomic CentriVap sont livrés avec un rotor pour concentrateur d’ADN (16-317-54) ; les systèmes pour acides sont livrés avec un rotor résistant à l’acide de 12-13 mm (16-108-450)
Pour éviter toute perte d’échantillon lors de la centrifugation, remplissez les tubes de 0,33 à 0,5 maximum.
Spécification
Aluminium anodisé | |
Système d’échantillons d’ADN CentriVap™ | |
3 lb |
Rotor pour plaques de microtitration | |
4 plaques standard ou 2 plaques Deep-well | |
1,4 kg |