Learn More
Labconco™ Banc de nettoyage vertical Purifier™
Protégez le travail contre la contamination par les particules en choisissant la hotte verticale Purifier™.
Marque: Labconco™ 3970220
Alert:
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécurité de classe I du purificateur et les armoires de la série Delta).
Requires : Surface de travail et socle de base (vendus séparément).
Description
- Vitesse du flux descendant de 45-65 fpm et feuille de métal d’air aérodynamique
- Fournissez un filtre HEPA, efficace à 99,99 % sur les particules 0,3 micron
- Air de classe 5 ISO (Anciennement classe 100 selon la norme fédérale 209E)
- Ventilateur intégré à vitesse variable avec turbine motorisée et contrôleur à semi-conducteurs de puissance nominale 10 A.
- Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
- Manomètre différentiel et préfiltre jetable
- Résistant aux UV, blanc glacier et gris, aluminium recouvert de poudre et construction en acier
- Parois et fenêtre à guillotine en verre de sécurité trempé de 6,3 mm (0,25 pouces) d’épaisseur, opaques et résistants aux UV
- Interrupteurs d’éclairage et de ventilation
- Diffuseur d’air et ouverture de fenêtre à guillotine haute de 23,8 cm (9,4 pouces)
- Une fenêtre guillotine à charnière et à un angle de 10° qui pivote vers le haut, se verrouille à une hauteur de chargement de 50,8 cm (20 pouces) et possède des joints à frottement pour promouvoir les conditions ISO de classe 5
- Deux ports utilitaires avec ouvertures et bouchons à iris
- Liste ETL (modèles 115 volts, 60 Hz)
Informations sur la commande
Les hottes verticales peuvent être commandées avec des portes pliantes ; précisez lors de la commande.Le moniteur de débit d’air Guardian™ est proposé en option installée en usine sur tous les bancs ; spécifiez lors de la commande.
Prestations de service
Un an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Banc stérile | |
Fluorescent | |
3 A | |
Blanc glacier, gris | |
72,64 cm | |
36,8 in | |
50/60 Hz | |
Aucune fiche | |
230 V | |
57 kg | |
60,96 cm |
Poudre | |
Aluminium et acier revêtu de poudre | |
CAN/CSA C22.2, UL, CE | |
28,6 po | |
Culture de tissus végétaux, préparation de plaques de milieu, inspection électronique, assemblage d’instruments médicaux et préparation de médicaments pharmaceutiques | |
93,47 cm | |
– | |
Utilité | |
125 lb | |
24 in |