Learn More
Labconco™ Hottes de dérivation haute performance Protector™ XStream™ :6 piLargeur, 230 V
Offrant un confinement inégalé des vapeurs et fumées chimiques tout en économisant de l’énergie lorsqu’il est utilisé à des vitesses aussi basses que 60 fpm
17680.00€
Spécification
Revêtement | Poudre |
---|---|
Type d’éclairage | LED |
Matériau | Acier thermolaqué |
Ampérage | 5 A |
Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL |
Requires:
- Ventilateur à distance
- Canalisations
- Surface de travail
- Armoire de base ou support
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13156754
|
Labconco™
110610021 |
Dispositifs de montage : 2 |
17680.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La conception nie les effets de la turbulence de l’air, du vortex et du “rouleau” d’air intérieur.
- La plus grande ligne de visibilité non obstruée disponible — 37,5 po de la surface de travail au panneau supérieur — offre une visibilité et un confort d’utilisation maximaux
- Feuille d’air ergonomique Eco-Foil qui réduit la consommation d’énergie de 7 à 10 %
- Les fentes de la poignée du châssis Clean-Sweep purgent l’air dans la chambre de la hotte et dirigent les concentrations de fumées loin de la zone de respiration
- Le baffle Opti-Zone diminue les variations typiques de la vitesse frontale présentes avec d’autres baffles
- Extérieur en acier recouvert de poudre sèche
- L’alimentation en air de dilution supérieure fait pénétrer à l’intérieur du châssis de l’air de la pièce pour éliminer les vapeurs chimiques le long du rabot à châssis près de la zone de respiration
- Double baffle descentant arrière préréglé
- Éclairage fluorescent précâblé T8
- Arrêt de châssis situé à 18 po de la position d’ouverture de châssis
- Des trous pré-percés pour les passages de plomberie et de ventilation sont fournis
- Éclairage LED
- Arrêt de châssis situé à 18 po de la position d’ouverture de châssis
- Raccord(s) d’échappement de 12,81 po de dia. int.
- Les SpillStopper™ correspondants (vendus séparément) sont moulés à partir d’une formulation spéciale de résine époxy résistant à la corrosion et sont creux et profilés pour se conformer au revêtement intérieur de la hotte
- Bord avant avec un grand rayon pour diriger le débit d’air de manière aérodynamique vers la hotte filtrante
- Des trous pré-percés pour les passages de plomberie et de ventilation sont fournis
Certifications
Homologué CE
Spécification
Poudre | |
Acier thermolaqué | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
37,7 in | |
720 pcm | |
18 in | |
208/230 V | |
272 kg | |
182,9 cm |
LED | |
5 A | |
Blanc glacier | |
95,8 cm | |
59 in | |
149,9 cm | |
600 lb | |
72 in |