Learn More
Labconco™ Boîtes à gants à atmosphère double contrôlée en acier inox Protector™ avec contrôle automatique de la pression
Fournit un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination
68110.00€
Spécification
Type de produit | Boîte de gants |
---|---|
Type d’éclairage | Deux lampes fluorescentes de 25 W |
Matériau | Acier inoxydable |
Ampérage | 10 A |
Profondeur (impériale) | 34,4 in |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16318816
|
Labconco™
5080137 |
UL, ETL, CAN/CSA | Prise Schuko | 208/230 V |
68110.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les boîtes à gants revêtues d’acier inox présentent des taux de perméation à l’oxygène ultra-faible (< 0,16 ppm/min)
- Les cycles d’évacuation et de remplissage sont automatisés et surveillés
- Le contrôleur régule le vide / la pression entre -5 et +5 pouces de niveau d’eau dans la chambre principale et entre 0 et -29,5 pouces de mercure dans la chambre de transfert
- Une alarme sonore dont le son peut être coupé et qui se déclenche lorsque le niveau de pression ou de vide dépasse les limites fixées
- L’écran LCD affiche la pression de la chambre principale et de la chambre de transfert
- La pédale à trois positions offre un contrôle mains libres :augmentation du gaz ou du remplissage, arrêt et évacuation ou diminution du gaz
- Le port d’entrée / de sortie permet la connexion au purificateur de gaz AtmosPure Re-Gen en option
Spécification
Boîte de gants | |
Acier inoxydable | |
34,4 in | |
LCD | |
Purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen | |
116,1 cm | |
4 | |
1300 lb | |
108,9 in | |
276,6 cm |
Deux lampes fluorescentes de 25 W | |
10 A | |
87,4 cm | |
Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles | |
45,7 in | |
50/60 Hz | |
1 an | |
590 kg | |
81,84 po | |
207,7 cm |