Learn More
Labconco™ Boîtes à gants à atmosphère contrôlée en acier inox Protector™
Fournit un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination
30145.00€
Spécification
Type de produit | Boîte de gants |
---|---|
Type d’éclairage | Deux lampes fluorescentes de 25 W |
Matériau | Acier inoxydable |
Ampérage | 10 A |
Profondeur (impériale) | 34,4 in |
Requires: Base de support, gaz inerte pour le remplissage, pompe à vide pour l’évacuation
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Type de bouchon | Poids (métrique) | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Type de bouchon | Poids (métrique) | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11701539
|
Labconco™
5060131 |
CE | Prise UK | 295 kg | 208/230 V |
30145.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17865656
|
Labconco™
5060135 |
CE | Schuko Plug | 295 kg | 208/230 V |
30145.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Le revêtement en acier inox de type 304 fournit une surface lisse et durable qui résiste à la corrosion chimique et simplifie le nettoyage.
L’extérieur en acier recouvert d’époxy en poudre sèche présente une résistance supérieure à la corrosion.
Portes internes et externes en acrylique transparent de la chambre de transfert.
Deux ronds de gants de 8 po de dia. int. en aluminium recouvert d’époxy, à double rainure avec joints en néoprène.
Quatre vannes d’entrée / de sortie, deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert pour l’évacuation et le remplissage des chambres.
Deux raccords de compression de 0,75 po de dia. ext. à l’entrée et à la sortie montés à l’arrière pour une connexion facile au purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen en option.
Maintien des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,2 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 1 ppm.
Dépasse les conditions de confinement de l’atmosphère de classe I pour une faible perméation de l’oxygène conformément à la norme ISO 10648-2 (< 0,16 ppm/min).
Manomètres analogiques de la chambre de transfert et principale pour surveiller les niveaux de pression à l’intérieur de la boîte.
Installation en acier inox montée à l’arrière à ± 6 po du niveau d’eau
- Éclairage fluorescent de 80 pieds-bougies pour un intérieur lumineux
- Le passe-fils intérieur mural situé sur le côté gauche permet l’installation sur site d’une prise électrique en option ou d’un port de passe-fils en option
- Prise électrique murale intérieure droite avec une charge de circuit maximale de 10 A.
- Paire de gants en néoprène de 30 po de long imperméables à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques
- Grande fenêtre de visualisation laminée en verre de sécurité 0,75 po d’épaisseur
- Portes de chambre de transfert en acier inox pivotantes intérieures et extérieures, à contrepoids et équipées de systèmes de verrouillage rapide
Certifications
Marquage de conformité CE (modèles internationaux), certification ETL (modèles nord-américains)
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de un an.
Spécification
Boîte de gants | |
Acier inoxydable | |
34,4 in | |
LCD | |
Purificateur de gaz AtmosPuretrade; Re-Gen | |
116,1 cm | |
1 an |
Deux lampes fluorescentes de 25 W | |
10 A | |
87,4 cm | |
Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles | |
45,7 in | |
50/60 Hz |