Learn More
Labconco™ Moniteur d’oxygène, 0,1 à100 %
Mesure le pourcentage d’oxygène à l’intérieur de la boîte à gants à l’aide d’un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques
9590.00€
Spécification
Type de produit | Moniteur d’oxygène |
---|---|
Type d’affichage | LCD |
Fréquence | 50/60 Hz |
Comprend | Câble de capteur avec interconnexions de 10 pi, cordon d’alimentation pour branchement à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de montage pour suspension sur les étagères intérieures (5061600, vendu séparément) ou kit d’étagère intérieure arrière (5235000, vendu séparément) |
Includes: Câble de capteur avec interconnexions de 10 pi, cordon d’alimentation pour branchement à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de montage pour suspension sur les étagères intérieures (5061600, vendu séparément) ou kit d’étagère intérieure arrière (5235000, vendu séparément)
Code produit | Marque | Tension | Poids (impériale) | Poids (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Poids (impériale) | Poids (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11731539
|
Labconco™
5244501 |
230 V | 12 lb | 5,4 kg | Détection des niveaux d’oxygène à l’état de traces à l’aide d’un capteur électrochimique |
9590.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- La plage de mesure est de 0,1 à 100 % d’oxygène (± % de la pleine échelle à 77° F et 29,92 po Hg)
- Écran LCD du panneau avant
- Valeur nominale pour un service à usage général aussi faible que 1000 ppm (0,1 %)
- S’utilise avec toutes les boîtes à gants
- La réf. 5244400 correspond aux boîtes à gants Precise
- Les modèles 5244500 et 5244501 peuvent fonctionner avec les boîtes à gants Protector et Precise
Spécification
Moniteur d’oxygène | |
LCD | |
50/60 Hz | |
Câble de capteur avec interconnexions de 10 pi, cordon d’alimentation pour branchement à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de montage pour suspension sur les étagères intérieures (5061600, vendu séparément) ou kit d’étagère intérieure arrière (5235000, vendu séparément) |