Learn More
Labconco™ Moniteur d’humidité / humidimètre
À placer à l’intérieur de la chambre principale de la boîte à gants pour une surveillance en continu des niveaux d’humidité
10565.00€
Spécification
Type | Moniteur d’humidité / humidimètre |
---|---|
Précision | ± 1 % |
Longueur (impériale) | 7,7 in |
Hauteur (métrique) | 18,28cm |
À utiliser avec (application) | À placer à l’intérieur de la chambre principale de la boîte à gants pour une surveillance en continu des niveaux d’humidité |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12697755
|
Labconco™
5244901 |
230 V, 50/60 Hz |
10565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mesure la teneur absolue en humidité dans le gaz
- Détecte des niveaux allant de 0 à 10 000 ppm (avec trois plages de 0-100 ppm, 100-1000 ppm et 1000-10 000 ppm) avec une précision de ±1 %
- Se compose d’un capteur d’humidité doté d’une technologie de céramique chimiquement inerte, d’un bloc d’échantillonnage, d’un moniteur d’affichage numérique, d’une pompe d’échantillonnage, d’une alimentation à commutation et d’un interrupteur marche / arrêt
- S’utilise avec toutes les boîtes à gants
Spécification
Moniteur d’humidité / humidimètre | |
7,7 in | |
À placer à l’intérieur de la chambre principale de la boîte à gants pour une surveillance en continu des niveaux d’humidité |
± 1 % | |
18,28cm |