Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacon Lyph-Lock™
Adaptateurs pour flacon : Pour la connexion des flacons Lyph-Lock aux ports de vannes sur les chambres de séchage ou les collecteurs
70.55€ - 76.10€
Spécification
Type | Adaptateur pour flacon |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour la connexion des flacons Lyph-Lock aux orifices de passage sur les chambres de séchage ou les collecteurs |
À utiliser avec (équipement) | Flacons Lyph-Lock |
Comprend | Courbure de 90deg; |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15173055
|
Labconco™
7568000 |
Port de 19/38 à 0,5 po |
70.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15183055
|
Labconco™
7568200 |
Port de 19/38 à 0,75 po |
70.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15193055
|
Labconco™
7568400 |
Port de 24/40 à 0,5 po |
76.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10691621
|
Labconco™
7568600 |
Port de 24/40 à 0,75 po |
76.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En verre borosilicaté, avec courbure à 90°
Spécification
Adaptateur pour flacon | |
Pour la connexion des flacons Lyph-Lock aux orifices de passage sur les chambres de séchage ou les collecteurs | |
Courbure de 90deg; | |
0,2 kg |
Verre borosilicaté | |
Flacons Lyph-Lock | |
0,5 lb |