Learn More
Labconco™ Collecteurs pour lyophilisateurs
Accessoires de séchage pour lyophilisateurs FreeZone.
4240.00€
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) | Nbre de ports | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur (impériale) | Nbre de ports | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10349354
|
Labconco™
7522300 |
11 in | 8,7 in | 20 | 15 lb |
4240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Accessoires de séchage pour lyophilisateurs FreeZone.
Accessoires de séchage pour lyophilisateurs FreeZone. En acier inox. Comprend des soupapes en néoprène avec des boutons en plastique. Collecteur 4 ports4 soupapes pour accueillir des adaptateurs 0,5 ou 0,75 po Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™ 1, 2,5 et 4,5 L Dimensions : Couvercle à port de fixation requis 8,75 L x 8,75 l x 9 po H (22,1 x 22,1 x 22,9 cm) requis pour la connexion au système 4,5 L (vendu séparément) Collecteur 20 ports20 soupapes en néoprène qui peuvent accueillir des adaptateurs de 0,5 ou 0,75 po Pour une utilisation avec tous les lyophilisateurs FreeZone Dimensions : 5 x 19 x 9 po (13 x 48 x 23 cm) (L x l x H)Couvercle à port de fixation requis pour la connexion au système 4,5 L (vendu séparément)Collecteur 10 ports avec étagère de support10 soupapes en néoprène pour accueillir des adaptateurs 0,5 ou 0,75 po et l’étagère de support réglablePour une utilisation avec les lyophilisateurs 6, 12, et 18 L FreeZoneDimensions : 6,62 x 26 x 10 po (17 x 66 x 25 cm) (L x l x H)Collecteur 20 ports avec étagères de support20 soupapes en néoprène pour accueillir des adaptateurs 0,5 ou 0,75 po et deux étagères de support réglablesPour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone 6, 12 et 18 LDimensions : 9,5 × 26 × 10 po (24 × 66 × 25 cm) (L × l × H)Spécification
Lyophilisateur | |
Acier inoxydable |