Learn More
Labconco™ Flat Work Surface
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
3275.00€
Spécification
Style de coupe | Sans découpe |
---|---|
Profondeur (impériale) | 30 po |
Profondeur (métrique) | 76 cm |
Hauteur (impériale) | 1,25 po |
Hauteur (métrique) | 3 cm |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16647142
|
Labconco™
4882804 |
72 po | 183 cm | 205 lb | 93 kg |
3275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Install atop Labconco Protector™ storage cabinets and adjustable height base stands.
- Placed atop two Protector standard base cabinets to support precise glove boxes
- Flat, solid-epoxy work surfaces
Spécification
Sans découpe | |
76 cm | |
3 cm | |
Surface de travail plate | |
Époxy |
30 po | |
1,25 po | |
30 po | |
Noir |