Learn More
Labconco™ Hottes filtrantes en fibre de verre 30 - Modèles internationaux
Hottes compactes avec débit d’air de dérivation pour une élimination efficace des vapeurs
7965.00€
Spécification
Type de produit | Hotte filtrante |
---|---|
Revêtement | Époxy |
Type d’éclairage | LED |
Matériau | Acier recouvert d’époxy |
Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL |
Requires: Conduits, surface de travail, armoire de base ou support.Le câblage et les commutateurs de modèle antidéflagrant doivent être fournis sur site pour être conformes aux codes locaux.
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Pression | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Pression | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15113867
|
Labconco™
3030001 |
52 in | 310 pcm à 0,12 po H20 max. à 100 pcm | 122 lb |
7965.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Conçue pour les petits espaces de travail : encombrement de seulement 30 po (76,2 cm) carrés.Se monte en toute sécurité sur l’armoire de base ou le support, le chariot de laboratoire ou la paillasse (disponible séparément).
- Feuille d’air pivotante
- Baffle préréglé avec indice de propagation de flamme inférieur à 25 selon la norme ASTM™ E-84
- Le châssis s’ouvre sur 20 po, offrant une hauteur de visualisation de 28 po
- châssis à élévation verticale en verre de sécurité trempé de 0,19 po d’épaisseur avec poignée en aluminium revêtue de poudre
- 6,69 po de dia.int.Collier d’échappement de 17 cm
- Doublure en fibre de verre moulée monobloc
- Le panneau de montage accueille jusqu’à trois raccords de tuyauterie, un duplex électrique et un moniteur de flux d’air (vendus séparément)
- Interrupteurs d’éclairage et de ventilation précâblés (sauf sur le modèle antidéflagrant, conforme aux codes locaux)
- Le modèle antidéflagrant est doté d’un ventilateur antidéflagrant de 1/4 ch installé en usine et approuvé pour les classes I, D et II, E, F et G
- Éclairage LED
La division Fisher Services offre plusieurs types de contrats de maintenance pour l’équipement présenté ici.Pour plus de détails sur ces contrats, les réparations des équipements et les services d’étalonnage, consultez le début du catalogue.Pour une assistance immédiate, contactez le 1-800-395-5442.
Informations sur la commande
Pour 230 V 50 Hz.L x l :30 x 30,12 po (76,2 x 76,5 cm).Contactez votre représentant du service client Fisher Scientific pour vous procurer les informations sur les accessoires en option.
Certifications
Homologué ETL
Compliance
Conforme aux normes SEFA 1-2005, NFPA 45-204, ASTM™ E-84-01, ASHRAE™ 110-95, ANSI™ Z9.5-2003, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2, UL 1805
Spécification
Hotte filtrante | |
LED | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
30,2 in | |
310 pcm | |
50 Hz | |
230 V | |
76,2 cm |
Époxy | |
Acier recouvert d’époxy | |
Blanc glacier | |
76,6 cm | |
20 in | |
Fibre de verre | |
30 in |