Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
Marque: Labconco™ 7547000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
- Les flacons de 40 et 80 ml sont adaptés à des emplacements de 0,5 po ou de 0,5 à 0,75 po.
- Les flacons plus grands sont adaptés à des emplacements de 0,75 po ou à la grande extrémité de 0,5 à 0,75 po.
Specifications
Acier inoxydable | |
Pour la connexion de flacons Fast freezetrade; aux vannes de lyophilisateurs | |
0,5 in | |
0,5 lb |
Droit | |
Flacon Fast freeze™ | |
1,27 cm | |
0,2 kg |