Learn More
Labconco™ Chambres de séchage pour lyophilisateurs FreeZone™
Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™ : 12 ports pour les modèles 1, 2,5, 6, 12 et 18 L ; 16 ports pour les modèles 6, 12 et 18 L
Marque: Labconco™ 7522800
2207.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™ : 12 ports pour les modèles 1, 2,5, 6, 12 et 18 L ; 16 ports pour les modèles 6, 12 et 18 L
- Placez un petit échantillon à l’intérieur des flacons lyophilisateurs et fixez-le aux soupapes
- Structure en acier inoxydable de type 304
- Sans soudure pour un fonctionnement sous vide fiable
- Les soupapes en néoprène peuvent accueillir des adaptateurs de 0,5 et 0,75 po, des joints et des couvercles en acrylique transparent pour permettre une visibilité complète pendant le séchage en vrac
- Compatibles avec les lyophilisateurs FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres
Spécification
Chambre de séchage | |
12 | |
À utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres. | |
8 po | |
9,75 in | |
11 lb |
Acier inoxydable | |
Pour offrir un moyen de fixer les flacons au lyophilisateur ou de contenir les échantillons en vrac | |
12 soupapes en néoprène | |
20 cm | |
24,7 cm | |
5 kg |