Learn More
Labconco™ Systèmes de concentrations CentriVap™
Combinez plusieurs composants de concentration en un seul facile à commander et en ajoutant simplement la pompe à vide, cette dernière sera prête à concentrer des échantillons.
17375.00€
Spécification
Comprend | Concentrateur de paillasse avec couvercle en verre, piège à froid, insert à solvant, boîte transparente, rotor de 12 à 13 mm, tubulure à vide et 6 pinces |
---|
Includes: Includes: Benchtop concentrator with glass lid, cold trap, solvent insert, clear canister, 12-13mm rotor, vacuum tubing and six clamps
Code produit | Marque | Certifications | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10359142
|
Labconco™
7995811 |
CE | 230 V/50 Hz | International - Schuko |
17375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Combinez plusieurs composants de concentration en un seul facile à commander et en ajoutant simplement la pompe à vide, cette dernière sera prête à concentrer des échantillons.
- Type paillasse
- Type de couvercle : en verre
- Type / application : solvants
- Accessoires (requis) : Pompe à vide à membrane ou à palettes rotative
Spécification
Concentrateur de paillasse avec couvercle en verre, piège à froid, insert à solvant, boîte transparente, rotor de 12 à 13 mm, tubulure à vide et 6 pinces |