Learn More
Labconco™ Systèmes de concentrations CentriVap™ : Piège à froid Ultra-Low (-84°C)
Pour une utilisation avec le concentrateur de paillasse Labconco CentriVap
13800.00€
Spécification
Certifications | CE, ETL, ETL-C |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -84deg;C |
À utiliser avec (équipement) | Concentrateur de solvants à point de congélation très bas |
Comprend | Compresseur 1/3 cv, collecteur de 4 L en acier inoxydable, couvercle en acrylique avec deux raccords à déconnexion rapide, orifice de vidange en acier inoxydable avec vanne en nylon, clip de mise à la terre et interrupteur marche / arrêt |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10523693
|
Labconco™
7460030 |
6 A | 230 V/50 Hz | 50 Hz | 230 V |
13800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Protègent la pompe à vide en piégeant l’humidité, les vapeurs et les fumées corrosives lorsqu’elles s’évaporent des échantillons
- Réfrigérant exempt de CFC respectueux de l’environnement
- Le condenseur en acier inox permet de recueillir 4 litres de liquide, accepte un insert en verre en option (16-315-61) pour les substances corrosives
- Le tuyau d’évacuation résistant à la corrosion accélère le nettoyage
- Le voyant PRÊT s’illumine à -40°C, ce qui indique que les conditions de concentration sont bonnes
Informations sur la commande
Choix entre les modèles 115 V et 230 V.
Compliance
Certification ETL, ETL-C et CE
Spécification
CE, ETL, ETL-C | |
Concentrateur de solvants à point de congélation très bas | |
Acier inoxydable | |
Paillasse | |
36,8 cm | |
53,1 cm | |
55,9 cm | |
64 kg |
-84deg;C | |
Compresseur 1/3 cv, collecteur de 4 L en acier inoxydable, couvercle en acrylique avec deux raccords à déconnexion rapide, orifice de vidange en acier inoxydable avec vanne en nylon, clip de mise à la terre et interrupteur marche / arrêt | |
-65deg;C | |
14,5 in | |
20,9 in | |
22 po | |
142 lb |