Learn More
Labconco™ Hotte de laboratoire Basic™
Pour les zones à bas plafonds ou à allées étroites, choisissez la hotte de laboratoire Labconco Basic™ lors de l’installation de votre laboratoire.
7555.00€ - 12070.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, ASHRAE110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL |
---|---|
Couleur | Blanc glacier |
Profondeur (impériale) | 25 in |
Profondeur (métrique) | 63,5 cm |
Requires: Ventilateur à distance (certains modèles), conduits, armoires de base, pieds de base réglables en hauteur, surfaces de travail solides en époxy.
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Comprend | Tension | Options de configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Comprend | Tension | Options de configuration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15912481
|
Labconco™
2246501 |
70 in | Ventilateur antidéflagrant intégré | 230 V | entièrement assemblé |
12070.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15860378
|
Labconco™
2246301 |
70 in | Ventilateur intégré | 220 V | entièrement assemblé |
11195.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17716839
|
Labconco™
2246401 |
70 in | Pas de ventilateur | 208/230 V | entièrement assemblé |
7555.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Pour les zones à bas plafonds ou à allées étroites, choisissez la hotte de laboratoire Labconco Basic™ lors de l’installation de votre laboratoire.
- Conception du débit d’air en dérivation
- L’acier recouvert d’époxy de calibre 16 durable extérieur et intérieur résiste à l’exposition aux produits chimiques
- Éclairage LED
- Fenêtre vitrée de sécurité trempée verticale
- Baffle réglable en deux parties
- Feuille d’air incurvée
- Panneau de montage latéral droit préparé en usine pour accueillir jusqu’à trois dispositifs de montage, un duplex électrique et un moniteur de flux d’air (kits vendus séparément)
- Paroi intérieure droite préparée en usine pour un entonnoir et une tourelle (kit d’entonnoir et de tourelle vendus séparément)
- Raccord d’échappement en acier recouvert d’époxy de dia. ext. 10,31 po
Informations sur la commande
Extérieur P x H :64 x 122 cm (25 x 48 po).Ajouter 12,7 cm (5 po) à la hauteur pour les modèles avec ventilateur intégré.Disponible avec ou sans ventilateur.Le ventilateur peut être monté dans le revêtement de la hotte, au-dessus de la hotte ou à un endroit de votre choix sur le toit de la hotte.
Spécification
ANSI Z9.5, ASHRAE110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
Blanc glacier | |
25 in | |
63,5 cm |