Learn More
Labconco™ Entonnoir Büchner California
Pour une utilisation avec l’appareil Labconco Crude Fiber.
Marque: Labconco™ 5510000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En acier inoxydable et en polyéthylène, l’entonnoir Buchner en deux parties est modifié par l’ajout d’un écran en acier inoxydable calibre 200 mesh solidement thermoscellé dans le fond de la partie supérieure.Spécification
Polyéthylène | |
Appareils à fibres brutes |