Learn More
Labconco™ Purificateurs de gaz AtmosPure™ Re-Gen
Processus de régénération automatique terminé en moins de 13 heures pendant une période sans surveillance
16005.00€
Spécification
Type de connexion | Raccord de 0,75 po |
---|---|
Type | Purificateur de gaz Re-Gen |
À utiliser avec (application) | Boîte à gants à atmosphère contrôlée |
Matériau de boîtiers | Acier recouvert d’époxy |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15937590
|
Labconco™
5121835 |
208-230 V, 50/60 Hz, 10 A | Schuko |
16005.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Produit une atmosphère inerte ultra-pure pour les matériaux sensibles à l’humidité et à l’oxygène
- Peut éliminer jusqu’à cinq litres d’oxygène (13 500 ppm) et 660 grammes d’humidité (18 millions de ppm) à une température et une pression standard
- Boîtier robuste en acier recouvert de poudre
- Trois électrovannes contrôlées par microprocesseur, situées à l’arrière
- Le régulateur de débit définit à 4 % le taux d’hydrogène entre 10-25 CFH
- Le réchauffeur de régénération délivre 180 watts pendant 5 heures
- Le bouton du ventilateur permet de définir le purificateur d’air de circulation sur MARCHE, ARRÊT et AUTO
- Conçu pour s’adapter au support de base de la boîte à gants sous la chambre de transfert
- Le cylindre contient 5 livres de catalyseur en cuivre et 5 livres de tamis moléculaire
- Compense automatiquement les coupures de courant et démarre le processus de régénération en cas d’interruption pendant 10 minutes
- Dispose de conduites internes de purification de gaz en acier inox et d’un port de communication à l’arrière
- Raccords de compression d’entrée / sortie de 0,75 po pour une connexion à des boîtes à gants en fibre de verre de protection ou sous atmosphère contrôlée
Spécification
Raccord de 0,75 po | |
Boîte à gants à atmosphère contrôlée | |
Acier inoxydable | |
38 cm | |
56 cm |
Purificateur de gaz Re-Gen | |
Acier recouvert d’époxy | |
14,9 in | |
21,9 in |