Learn More
Epredia™ Système de détection : Polymère HRP (prêt à l’emploi) Lab Vision™ UltraVision™ ONE polymère HRP (prêt à l’emploi)
Un système polymère en une étape assurant une sensibilité accrue, un gain de temps et une détection simple.
1020.00€ - 2165.00€
Spécification
Chromagène Aucun fourni
Spécificité Anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Conditions de stockage Stockez entre 2 et 8°C. Chaque composant est stable pendant 18 mois.
Enzymes Peroxydase
Substrate Aucun fourni
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12634007
Afficher les documents
Epredia™
TL-060-HLJ
60mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12644017
Afficher les documents
Epredia™
125mL
2165.00€
125mL
Expédition estimée: 13-01-2025
Description
Le système de détection : Polymère HRP (prêt à l’emploi) Thermo Scientific™ Lab Vision UltraVision ONE est un système polymère en une étape assurant une sensibilité accrue, un gain de temps et une détection simple. Polymère HRP (prêt à l’emploi) est un système polymère en une étape assurant une sensibilité accrue, un gain de temps et une détection simple.
L’UltraVision ONE est un système polymère en une étape robuste qui assure une sensibilité accrue, un gain de temps et une détection simple. Le polymère HRP UltraVision ONE est une technologie brevetée novatrice. Il se compose de sous-unités polymères d’acides aminés plus petites qui minimisent les conflits pour la liaison à la protéine cible. La réduction des conflits de liaison permet une coloration plus uniforme et une meilleure amplification de signal. En dernier lieu, cela se traduit pour l’utilisateur par une sensibilité accrue et une meilleure efficacité des anticorps. Le polymère HRP UltraVision ONE permet aussi d’utiliser moins d’anticorps pour obtenir de meilleurs rapports signal/bruit. Ce système n’emploie pas de biotine, ce qui évite la coloration de fond typique des méthodes de détection traditionnelles à base de biotine. Pour une interprétation optimale des résultats, inclure des contrôles positifs et négatifs appropriés.
  • Specificity : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
  • Enzyme : Peroxydase
  • Chromogène / Substrat : aucun fourni
Inclut :
TL-060-HL : Bloc Ultra V 60 ml (TA-060-UB), polymère ONE HRP UltraVision (TL-060-PHJ) 60 ml
TL-125-HL : Bloc Ultra V 125 ml (TA-125-UB), polymère ONE HRP UltraVision (TL-125-PHJ) 125 ml
Remarque :
Le système de détection Polymère HRP UltraVision ONE détecte les immunoglobulines de lapin et de souris liées à un antigène dans les coupes de tissu. L’anticorps primaire spécifique est localisé par une formulation à base d’anticorps secondaire universelle. Le polymère d’acides aminés est conjugué à la peroxydase de raifort et aux fragments Fab des anti-lapin et anti-souris de chèvre. Le complexe polymère est ensuite visualisé avec un substrat / chromogène approprié.
Spécification
Spécification
Aucun fourni
Stockez entre 2 et 8°C. Chaque composant est stable pendant 18 mois.
Aucun fourni
Anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Peroxydase