Learn More
Troponin T (Cardiac Isoform) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
119.00€ - 630.00€
Spécification
Antigène Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Clone 13-11
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12660847
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-295-P0
Concentrated 100 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12680847
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-295-P1ABX
Concentrated 100 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12699030
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-295-PABX
Concentrated 200 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12670847
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-295-P1
Concentrated 500 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12650847
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-295-P
Concentrated 1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12620857
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia
MS-295-R7
Prediluted 7 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Troponin T is a thin filament regulatory protein of striated muscle that binds to troponin C and I and to tropomyosin and is required for calcium-dependent ATPase activity of myofibrillar proteins. It is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. This expression in the human heart is affected by heart failure.
Host Species: Mouse
Clone: 13-11
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Dog, Rabbit, Rat, Mouse, Guinea Pig, Chicken, Sparrow and Goldfish. Does not react with frog.
Epitope: FMPNLVPPKI (5' region of the cardiac gene exon 10)
Immunogen: Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)
Positive Control: Cardiac muscle
Cellular Localization: Mostly over the I bands in myofibrils Ab-1 specifically recognizes the cardiac isoform of Troponin T (cTnT).
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Electron Microscopy
Spécification
Spécification
Troponin T, Cardiac Isoform Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Canine, Chicken, Goldfish, Guinea Pig, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat, Sparrow
IgG1
13-11
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Purified rabbit cardiac troponin T isoform (TnT4R)