Learn More
Solution saline tamponnée au Tris Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X)
Bénéficiez d’un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage grâce à la solution saline dans un tampon Tris Epredia™ Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X).
Marque: Epredia TA-125-TT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bénéficiez d’un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage grâce à la solution saline dans un tampon Tris Thermo Scientific™ Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X).
- Pour diagnostics in vitro
- L’ajout de Tween 20 renforce l’efficacité des lavages ce qui se traduit par une coloration de fond non spécifique moindre
- Le Tween 20 favorise l’étalement du réactif sur les lames
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable pendant 2 ans à partir de la date de fabrication. Utiliser la solution diluée dans la semaine
Spécification
TBS with Tween (TBST) | |
Anatomical Pathology | |
Room Temperature |
125 mL | |
20X |
Pour diagnostics in vitro