Learn More
Epredia™ Solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Lab Vision™ PT Module™ (100X), tampon EDTA, pH 8
Réalisez le démasquage d’épitopes induits par la chaleur des coupes de tissu fixées au formol, incluses en paraffine grâce aux solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Epredia™ Lab Vision™ PT Module™.
Marque: Epredia™ TA-250-PM2X
This item is not returnable.
View return policy
Description
Réaliser le démasquage d’épitopes induits par la chaleur des coupes de tissu fixées au formol, incluses en paraffine, montées sur des lames de microscope en verre grâce aux solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™.
- Solutions de réserve 100X
- Diluer à raison de 1/100 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
- Conçues pour une utilisation avec le Pretreatment Module™
- Disponibles dans du citrate, de l’EDTA ou du Tris-HCl à divers niveaux de pH
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable jusqu’à 18 mois. Ne contient aucun conservateur ; pour les périodes dépassant trois mois, conserver entre 2° et -8°C.
Specifications
Température ambiante | |
EDTA | |
Immunohistochemistry |
100X | |
250 ml | |
8 |