Learn More
Epredia™ Protéase XXV pour le démasquage d’épitopes induit par enzyme Lab Vision™
Améliorez l’immunoréactivité de certains antigènes dans les tissus fixés au formaldéhyde grâce au protéases XXV Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induits par enzyme.
94.20€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker de 2°à 8°C |
---|---|
Concentration | 1 mg/mL |
Type de produit | Protéase XXV |
À utiliser avec (application) | Immunohistochemistry |
pH | 7.4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12618296
|
Epredia™
AP-9006-005 |
5 ml | |||||||
Description
Améliorez l’immunoréactivité de certains antigènes dans les tissus fixés au formaldéhyde grâce au protéases XXV Thermo Scientific™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induits par enzyme.
Conditions de stockage : Stocker à 2°-8°C. Stable jusqu’à 18 moisSpécification
Stocker de 2°à 8°C | |
Protéase XXV | |
7.4 |
1 mg/mL | |
Immunohistochemistry |
Pour diagnostics in vitro