Learn More
Epredia™ Solution saline tamponnée au phosphate Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X)
Utiliser un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage avec la solution saline tamponnée au phosphate Epredia™ Lab Vision™ et Tween™ 20 (20X).
44.10€ - 224.00€
Spécification
Type de produit | PBS et Tween |
---|---|
À utiliser avec (application) | Anatomical Pathology |
Concentration | 20X |
Contenu et stockage | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12673967
|
Epredia™
TA-125-PT |
125 mL |
44.10€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12364443
|
Epredia™
TA-999-PT |
1 000 ml |
224.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Utiliser un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage avec la solution saline tamponnée au phosphate Thermo Scientific™ Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X).
- Pour diagnostics in vitro
- Son ajout renforce l’efficacité des lavages ce qui se traduit par une coloration de fond non spécifique moindre
- Il favorise l’étalement du réactif sur les lames
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable pendant 2 ans à partir de la date de fabrication. Utiliser la solution diluée dans la semaine.
Spécification
PBS et Tween | |
Anatomical Pathology | |
20X | |
Température ambiante |
Pour diagnostics in vitro
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Solution saline tamponnée au phosphate Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X)