Learn More
Epredia™ Système de détection des polymères Lab Vision™ MultiVision : HRP anti-souris et AP anti-lapin
Système de détection de polymères simple et robuste en une étape permettant l’observation simultanée de deux antigènes en bleu et rouge
Marque: Epredia™ TL-012-MHRA
Description
Les polymères AP et HRP MultiVision constituent des technologies novatrices brevetées qui consistent en des sous-unités de polymères d’acides aminés plus petits qui minimisent les conflits au niveau de la liaison à la protéine cible.Ce polymère plus petit permet une diminution des conflits de liaison résultant en une coloration plus uniforme et une meilleure amplification de signal.- Un cocktail d’anticorps primaires choisi par l’utilisateur peut être utilisé conjointement avec le cocktail de polymères MultiVision prêt à l’emploi, composé d’anti-souris / peroxydase de raifort (HRP) et d’anti-lapin / phosphatase alcaline (AP)
- Ce cocktail est spécifiquement formulé à partir de polymères MultiVision qui assurent une sensibilité accrue, des gains de temps et une détection simple
- Cela confère à l’utilisateur une sensibilité et une efficacité des anticorps supérieures ainsi qu’un meilleur rapport signal-bruit
- Sans biotine, élimine la coloration de fond
Spécificité de l’antigène : anti-IgG de souris (H+L) et anti-IgG de lapin (H+L)
Enzyme :Peroxydase et phosphatase
Chromogène / Substrat :LVBlue / LVRed
Inclut :
TL-012-MHRA :1 polymère anti-lapin / AP + anti-souris / HRP MultiVision (cocktail) (TL-012-RAM), 1 solution de blocage Ultra V (TA-012-UB), 1 solution de blocage de peroxydase d’hydrogène (TA-012-HP), 1 tampon LVBlue AP (TA-075-TMM), 1 flacon de chromogène LVBlue 1 (TA-001-AB1), 1 flacon de chromogène LVBlue 2 (TA-001-AB2), 1 flacon de chromogène LVBlue 3 (TA-001-AB3), 1 flacon de chromogène LVRed 1 (TA-004-HR1), 1 flacon de chromogène LVRed 2 (TA-002-HR2), 1 flacon de chromogène LVRed 3 (TA-002-HR3), 1 flacon de chromogène LVRed 4 (TA-002-HR4), 1 milieu de montage (TA-005-UA)
Remarque :
Le système de détection de polymères MultiVision peut être employé avec tout cocktail d’anticorps primaires pour visualiser simultanément la présence de deux protéines.Une fois les anticorps spécifiques liés à leurs antigènes respectifs dans les coupes de tissu, les anticorps primaires de lapin et de souris sont localisés par un cocktail spécialement formulé de polymères d’anticorps secondaires : anti-souris / peroxydase de raifort (HRP) + anti-lapin / phosphatase alcaline (AP).En général, le polymère d’acides aminés est conjugué aux enzymes AP ou HRP et aux fragments Fab des immunoglobulines anti-lapin ou anti-souris de chèvre.Le complexe polymère est ensuite visualisé avec le premier chromogène LVBlue pour l’activité AP et après lavage avec le chromogène LVRed pour l’activité HRP.Une faible contre-coloration nucléaire à l’hématoxiline n’est pas recommandée.
Spécification
12 ml | |
LVBlue/ | |
À conserver entre 2° et 8°C. Stable pendant 12 mois. Conserver les chromogènes à l’abri de la lumière. | |
Lab Vision™ |
TL-012-MHRA : 1 polymère anti-lapin / HRP + anti-souris / AP MultiVision (cocktail) (TL-012-RAM), 1 solution de blocage Ultra V (TA-012-UB), 1 solution de blocage d’hydrogène peroxydase (TA-012-HP), 1 tampon LVBlue AP (TA-075-TMM), 1 flacon de chromogène LVBlue 1 (TA-001-AB1), 1 flacon de chromogène LVBlue 2 (TA-001-AB2), 1 flacon de chromogène LVBlue 3 (TA-001-AB3), 1 flacon de chromogène LVRed 1 (TA-004-HR1), 1 flacon de chromogène LVRed 2 (TA-002-HR2), 1 flacon de chromogène LVRed 3 (TA-002-HR3), 1 flacon de chromogène LVRed 4 (TA-002-HR4), 1 milieu de montage (TA-005-UA) | |
Anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L) | |
Peroxydase et phosphatase | |
LVRed |