Learn More
Berkshire™ Écouvillon de grande taille faible teneur en COT Lab-Tips™
L’écouvillon en polyester maillé de grande taille Berkshire Lab-Tips™ est doté d’une palette interne semi-flexible unique pour une meilleure couverture de surface.
Marque: Berkshire™ LTP125TOC.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialement conçu pour l’analyse du carbone organique total et les tests COT dans un environnement à faible teneur en COT
- Particules critiquement faibles, fibres, ions et substances extractibles
- Excellente résistance chimique
- Haute résistance à l’abrasion tout en étant doux et non abrasif
- Aucun adhésif contaminant et bonne absorption
Spécification
20 écouvillons / boîte ; 25 boîtes / carton | |
Écouvillon COT | |
Polyester |
3,94in | |
100mm | |
L |