Learn More
Bochem™ Support-élévateur pour laboratoire avec bouton en métal
Bochem™ Lab Jack with Metal Knob that is ergonomic, rounded, and user-friendly.
202.00€ - 277.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Hauteur (métrique) | de 60 à 275 mm |
Diamètre du filetage | M8 x 1,25 |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Largeur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Largeur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15871797
|
Bochem™
11123 |
160 mm | 130 mm |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15881797
|
Bochem™
11133 |
200 mm | 200 mm |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- All models are manufactured according to DIN 12897
- Improved scissor technology with reduced tolerances
- Ergonomic knob, rounded and user-friendly
- Scissor-type design made of 18/10 steel
- Maximum dynamic operating load: 7kg
- Maximum static operating load 30kg
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
de 60 à 275 mm | |
M8 x 1,25 | |
Autoclavable |