Learn More
L-valine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15485239
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-18-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064220
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
CID PubChem 6287
ChEBI CHEBI:16414
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine
Couleur Blanc
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Poids de la formule 117.15
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Forme physique Poudre