Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 %
Code produit. 10544264
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Le L(-)-tryptophane, numéro CAS 73-22-3, est un acide aminé essentiel nécessaire à la biosynthèse des protéines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le L(-)-tryptophane est un composé aromatique non polaire et un acide aminé essentiel requis pour la synthèse des protéines
  • C’est un précurseur biochimique de la niacine, des alcaloïdes indoles et de la sérotonine
Applications
  • Le L-tryptophane agit comme supplément alimentaire naturel et possède des applications de laboratoire dans la recherche sur les antidépresseurs, les anxiolitiques et les somnifères
  • C’est un précurseur des métabolites qui sont importants dans l’étude en laboratoire de la physiologie des mammifères, y compris les fonctions gastro-intestinales, l’immunité, le métabolisme et le système nerveux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Tryptophan
Point de fusion 280.0°C to 285.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur De couleur blanche à blanche / jaune
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Beilstein 22, 546
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Merck Index 15, 9977
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Rotation spécifique − 31.10
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%
Conditions de rotation spécifiques − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre cristalline