Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire PU L-Tech
Chaise haute de laboratoire en PU durable noir.
602.45€ - 609.58€
Spécification
Réglable | Yes |
---|---|
Autoclavable | Not Autoclavable |
Type de dossier | Ergonomic |
Finition | PU |
Matériau de la monture | Steel |
Code produit | Marque | Avec inclinaison | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Avec inclinaison | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16523934
|
Techsit™
TS8331/BL |
No |
609.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16533934
|
Techsit™
TS8331/ST |
Yes |
602.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaise haute en PU avec anneau repose-pieds réglable sur roulettes
- Siège et dossier en PU résistant, nettoyage facile
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans
- Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 5 pour salle blanche
Spécification
Yes | |
Ergonomic | |
Steel | |
150 kg | |
5 Year | |
490 mm | |
Yes | |
Yes | |
Laboratory Seat | |
Polyurethane |
Not Autoclavable | |
PU | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
16 kg | |
No | |
No | |
Yes | |
Black |