Learn More
Techsit™ Chaise basse de laboratoire L-Tech
Chaise basse de laboratoire en vinyle antimicrobien
Brand: Techsit™ TS8320B/ST
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Chaise basse en vinyle sur roulettes
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Specifications
Laboratory Seat | |
Oui | |
Ergonomique | |
Acier | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Oui | |
No | |
Oui |
Noir | |
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
Desk Height | |
5 Year | |
Casters | |
Yes | |
Oui | |
Oui | |
Vinyl |