Learn More
Wheaton™ Étaleur en forme de L
Étaleur étalonné pour délivrer un volume donné d’échantillon de liquide pour permettre une analyse microbiologique précise.
Marque: Wheaton™ 711315
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux normes quantitatives de gestion des échantillons microbiologiques
- En L
Spécification
Oui | |
172 mm | |
Stérile | |
6000 | |
Oui | |
Pour un transfert et un placage précis des liquides |
10 μl | |
Polystyrène | |
Vert | |
Emballage individuel pelable | |
Non |