Learn More
L-sérine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Serine |
CAS | 56-45-1 |
Formule moléculaire | C3H7NO3 |
Conditionnement | Flacon poly |
Synonyme | l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid |
Clé InChI | MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)O |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.093 |
CID PubChem | 5951 |