Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-sérine, réactif de culture cellulaire
37.00€ - 712.55€
Identifiants chimiques
CAS | 56-45-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.093 |
Numéro MDL | MFCD00064224 |
Clé InChI | MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N |
Synonyme | l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid |
CID PubChem | 5951 |
ChEBI | CHEBI:17115 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15404609
|
Thermo Scientific Chemicals
J62187.09 |
10 g |
37.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15414609
|
Thermo Scientific Chemicals
J62187.22 |
100 g |
115.94€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15424609
|
Thermo Scientific Chemicals
J62187.36 |
500 g |
359.79€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15434609
|
Thermo Scientific Chemicals
J62187.A1 |
1 kg |
712.55€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase. D-serine, synthesized by serine racemase from L-serine, serves as a neuronal signaling molecule by activating NMDA receptors in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsC’est un précurseur de la glycine par la hydroxyméthyltransférase de la sérine. La D-sérine, synthétisée par la sérine racemase à partir de la L-sérine, sert de molécule de signalisation neuronale en activant les récepteurs NMDA dans le cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
56-45-1 | |
105.093 | |
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N | |
5951 | |
acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque |
C3H7NO3 | |
MFCD00064224 | |
l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid | |
CHEBI:17115 | |
C(C(C(=O)O)N)O |
Spécification
L-Serine | |
56-45-1 | |
C3H7NO3 | |
1721404 | |
l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid | |
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N | |
acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque | |
5951 | |
105.09 | |
Poudre |
222°C | |
Blanc | |
MFCD00064224 | |
14,8460 | |
Soluble in water. | |
C(C(C(=O)O)N)O | |
105.093 | |
CHEBI:17115 | |
Réactifs de culture cellulaire |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-274-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VT8100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante