Learn More
Masterflex™ Pompe de console analogique à vitesse variable L/S™ avec tête de pompe multicanaux
La pompe de console analogique à vitesse variable Masterflex™ L/S™ avec tête de pompe multicanaux offre un contrôle précis de la vitesse pour une régulation précise du débit
Marque: Masterflex™ 77925-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les entraînements de console à vitesse variable de précision L/S™ offrent un contrôle précis de la vitesse de ±0,25 % pour une régulation précise du débit
- Un grand écran LED et des indicateurs LED confirment le régime et le sens de rotation du moteur en un coup d’œil
- Les systèmes de pompe complets comprennent tout ce qui est nécessaire pour commencer à pomper
- Réglages précis et reproductibles avec affichage LED à 3 chiffres des tr/min
- Pompez du liquide dans l’une ou l’autre direction avec un moteur réversible, parfait pour purger la tubulure
- Choisissez des systèmes multicanaux pour un flux synchrone à partir de tous les canaux
- Optimisez les processus avec un minimum d’encombrement en empilant des entraînements indice IP33 résistants aux éclaboussures
- Deux façons de contrôler la vitesse, la direction et la commande marche / arrêt - utilisez soit le clavier à membrane, soit la télécommande
- Débit de 0,35 à 35 ml/min par canal avec avec tubulure microbore - le débit dépend des tr/min de l’entraînement et de la taille de la tubulure
Spécification
4 | |
0,35°à 35 ml/min. | |
Indice IP33 | |
12/boîte, kit de tubulures à deux arrêts en PVC, diamètre intérieur de 2,79 mm (06416-48) | |
90 à 260 VCA |
Numérique à vitesse variable | |
1 à 100 tr/min | |
Ensembles de tubes à deux arrêts Microbore | |
(34,9 x 21,08 x 21,59 cm) | |
1,8 A à 115 V, 1,2 A à 230 V |