Learn More
Masterflex™ Coque d’assemblage de rechange de tête de pompe standard L/S™
Les coques d’assemblage de rechange de tête de pompe standard Masterflex™ L/S™ prolongent la durée de vie des têtes de pompe standard
Marque: Masterflex™ 07014-91
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pièces de rechange pour maintenir le fonctionnement des têtes de pompe pendant une période prolongée
- Deux coques d’assemblage sont nécessaires pour un ensemble de tête complet
- Choisissez des pièces de rechange adaptées à la taille de la tête de pompe standard I/P™
- Convient à une utilisation avec les têtes de pompe standard L/S™
Spécification
Rotor SS, tubulure L/S 14 | |
Têtes de pompe standard L/S™ 07014-10 et 07014-21 | |
Coque d’assemblage de rechange |
PC | |
L/S 14 |