Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes au silicone durci au peroxyde L/S™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ L/S™ en silicone durci au peroxyde offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
101.00€ - 457.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11875151
|
Masterflex™
96400-13 |
13 |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11895171
|
Masterflex™
MFLX96400-14 (EA) |
14 |
226.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805181
|
Masterflex™
96400-16 |
16 |
392.00€
7.50m |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11895161
|
Masterflex™
96400-17 |
17 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11825181
|
Masterflex™
96400-18 |
18 |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11835181
|
Masterflex™
96400-25 |
25 |
457.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Excellente biocompatibilité pour une large gamme d’applications
- Fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure
- La tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique
- Capacité de compression physique accrue
- Durée de vie de la tubulure plus longue, économique
- Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique.
- Inodore et non toxique, ne transmet pas de goût aux fluides transportés
- Résistante à la croissance des champignons, aux intempéries, à l’ozone, au corona et aux rayonnements
- Excellente résistance à la compression (L/S15 et L/S24 ont la plus grande force de compression)
- Matériau doux et translucide
- Dégazage potentiel des produits de peroxyde
- Plage de températures : -58° à 446°F (-50° à 230°C)
Informations sur la commande
Longueur vendue : 7,6 m (25 pi)
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
25 pieds | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
-50deg;C | |
CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284 | |
446°F |
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE) | |
Silicone | |
760 cm | |
–58deg;F | |
Stérile | |
Translucide | |
230°C |